Learn More
Acide 3-méthoxyphénylacétique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement unitSize
10091280 5 g Flacon en verre 5g
10645942 25 g Flacon en verre 25g
10703475 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10091280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 126010050
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1798-09-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1798-09-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00004334
Clé InChI LEGPZHPSIPPYIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenylacetic acid, 2-3-methoxyphenyl acetic acid, m-methoxyphenylacetic acid, 3-methoxyphenyl acetic acid, 3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 3-methoxy, acetic acid, m-methoxyphenyl, unii-25xlo0t6my, 3-methoxy-phenyl-acetic acid, 25xlo0t6my
CID PubChem 15719
Nom IUPAC Acide 2-(3-méthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylacetic acid
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion 71.0°C to 73.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 10, I, 82
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Paillettes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.