Learn More
Acide 3-méthoxyphénylacétique, TRC
Code produit 30477943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477943 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477943 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26577010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylacetic Acid
CAS 1798-09-0
Formule moléculaire C9 H10 O3
Quantité 10 g
Synonyme Benzeneacetic acid','3-methoxy-, Acetic acid','(m-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxybenzeneacetic acid, (3-Methoxyphenyl)acetic acid, (m-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Methoxyphenyl)acetic acid, [3-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, m-Anisylacetic acid, 3-Methoxyphenylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(CC(=O)O)c1
Nom IUPAC Acide 2-(3-méthoxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063