Learn More
3-méthoxyphénylacétylène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471438 250 mg 250mg
15451438 1 g 1g
15461438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55254.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 768-70-7 | C9H8O | 132.16 g/mol
It is a useful aromatic compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un composé aromatique utile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais, sombre et bien aéré et à l’écart des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-70-7
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00160810
Clé InChI ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethynylanisole, 3-methoxyphenylacetylene, 1-ethynyl-3-methoxy-benzene, benzene, 1-ethynyl-3-methoxy, 3-ethynyl-1-methoxybenzene, 1-etynyl-3-methoxy-benzene, 3-ethynyl-anisole, m-methoxyphenylacetylene, 3-ethynylanisole 96
CID PubChem 640753
Nom IUPAC 1-éthynyl-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylacetylene
Densité 1.04
Point d’ébullition 204°C to 210°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.555
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 96%