Learn More
hydrate de 3-méthoxyphénylglyoxal, 97 %, base de poids sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379126 1 g 1g
11389126 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20263.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32025-65-3 | Molecular Formula: C9H8O3 | Molecular Weight: 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32025-65-3
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD08533286
Clé InChI SIHYQEYAJMDKQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3-methoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-1c24s, bestipharma 555-843, 3-methoxyphenylglyoxal monohydrate, ethanone,2,2-dihydroxy-1-3-methylphenyl, 3-methoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-3-methoxyphenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
CID PubChem 21155397
Nom IUPAC 2-(3-méthoxyphényl)-2--oxoacétaldéhyde ; hydrate
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Point de fusion 94°C to 98°C
Point d’ébullition 95°C to 98°C (0.05 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 1 g
Beilstein 1935225
Poids de la formule 164.16 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%