Learn More
3-méthoxyphénylisothiocyanate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10392963
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10392963 10 g 10g
10483014 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10392963 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00330EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 3125-64-2
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00040335
Clé InChI WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
CID PubChem 137832
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylisothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.1790g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3OC6H4NCS
Quantité 10 g
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 97%