Learn More
3-méthoxyphénylisothiocyanate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10483014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10483014 25 g 25g
10392963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10483014 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00330EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 3125-64-2
Formule moléculaire C8H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 165.21
Numéro MDL MFCD00040335
Clé InChI WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-methoxy-benzene, 3-isothiocyanatoanisole, acmc-1cldj, m-methoxyphenyl isothiocyanate, 3-methoxy phenyl isothiocyanate, 3-methoxy-phenyl isothiocyanate, #
CID PubChem 137832
Nom IUPAC 1-isothiocyanato-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylisothiocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 1.1790g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Formule linéaire CH3OC6H4NCS
Quantité 25 g
Poids de la formule 165.22
Pourcentage de pureté 97%