Learn More
3-bromure de méthoxyphénylmagnésium, 1,0M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431586 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15431586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54780.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 36282-40-3
Formule moléculaire C7H7BrMgO
Numéro MDL MFCD00672002
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 3-methoxyphenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxyphenylmagnesium bromide solution, 3-methoxyphenylmagnesiumbromide, 3-methoxyphenylmagnesiumbromid, bromo 3-methoxyphenyl magnesium, 3-methoxy phenylmagnesium bromide, 3-methoxyphenyl-magnesium bromide, m-methoxyphenyl magnesium bromide, 3-methoxylphenyl magnesium bromide, grignard reagent
Clé InChI AJKNYEHIJAMGHX-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC([Mg]Br)=C1
Nom IUPAC magnésium(2+) anisole bromure
Poids moléculaire (g/mol) 211.34
CID PubChem 4605969
Poids de la formule 211.34
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,0 M dans 2-MeTHF