Learn More
3-chlorhydrate dʼhydroxypiperidine, Thermo Scientific™
Code produit 15478017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478017 250 mg 250mg
15468017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51138.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 688809-94-1
Formule moléculaire C6H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.634
Numéro MDL MFCD06800959
Clé InChI ZRDDHBSVIQRILE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxypiperidine hydrochloride, 3-methoxy-piperidine hydrochloride, 3-methoxypiperidine hcl, 3-methoxy piperidine hcl, piperidine, 3-methoxy-, hydrochloride, 3-methoxypiperidine-hydrogen chloride 1/1, 4045-29-8 3-methoxypiperidine hydrochloride
CID PubChem 23142000
Nom IUPAC 3-méthoxypipéridine ; chlorhydrate
SMILES COC1CCCNC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypiperidine hydrochloride
Quantité 250 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 151.64