Learn More
3-isothiocyanate de méthoxypropyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methoxypropyl isothiocyanate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 131.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |