Learn More
Thermo Scientific™ 3-méthoxypropylamine, 99 %
Spécification
Spécification
| CAS | 5332-73-0 |
| Point de fusion | <-70° |
| Densité | 0.872 |
| Point d’ébullition | 117-119° |
| Point d’éclair | 27°(81°F) |
| Formule moléculaire | C4H11NO |
| Numéro MDL | MFCD00014831 |
| Quantité | 1000 mL |
| Numéro UN | UN2734 |
| Synonyme | 1-Amino-3-methoxypropane; |
| Afficher plus |