Learn More
3'-Methoxypuerarin, MedChemExpress
Code produit 16401668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401668 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401668 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1978
MedChemExpress 3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.
3'-Methoxypuerarin (3'-MOP) is an isoflavone extracted from radix puerariae that shows neuron protection activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Methoxypuerarin
CAS 117047-07-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22O10
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (560.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=COC3=C([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H](O)[C@H]4O)O)CO)C(O)=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 446.4
Poids de la formule 446.4
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation