Learn More
3-méthoxypyridin-2-ol, TRC
Code produit 30472257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472257 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472257 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM228000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-methoxypyridin-2-ol
CAS 20928-63-6
Formule moléculaire C6H7NO2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8)
SMILES COc1cccnc1O
Nom IUPAC 3-méthoxypyridin-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Poids de la formule 125.0477