Learn More
3-méthoxypyridin-2-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-methoxypyridin-2-ol |
| CAS | 20928-63-6 |
| Formule moléculaire | C6H7NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-5-3-2-4-7-6(5)8/h2-4H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | COc1cccnc1O |
| Nom IUPAC | 3-méthoxypyridin-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.13 |
| Poids de la formule | 125.0477 |