Learn More
3-méthoxythiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485487 1 g 1g
15495487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32734.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64559-06-4 | Molecular Formula: C8H9NOS | Molecular Weight: 167.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64559-06-4
Formule moléculaire C8H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 167.226
Numéro MDL MFCD04627361
Clé InChI LQSZSWBMLMGWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxythiobenzamide, 3-methoxybenzothioamide, 3-methoxy-thiobenzamide, benzenecarbothioamide,3-methoxy, amino 3-methoxyphenyl methane-1-thione, 3-methoxybenzene-1-carbothioamide, acmc-20an1d, #, benzenecarbothioamide, 3-methoxy
CID PubChem 2060838
Nom IUPAC 3-méthoxybenzènecarbothioamide
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxythiobenzamide
Point de fusion 96°C to 100°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.23
Pourcentage de pureté 97%