Learn More
Acide 3-méthoxythiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10603255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10603255 250 mg Flacon en verre ambré -
10431934 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10603255 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68601CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 60166-83-8
Formule moléculaire C6H6O3S
Poids moléculaire (g/mol) 158.17
Numéro MDL MFCD01316613
Clé InChI LSSMRBBQCHSDNS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1483475
Nom IUPAC acide 3-méthoxythiophène-2-carboxylique
SMILES COC1=C(SC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxythiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 2-carboxy-3-methoxythiophene, 3-methoxy-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methoxy-2-thienylcarboxlic acid, 3-methoxythiophene carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylic acid,3-methoxy, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-methoxy, 3-methoxy-2-thiophene carboxylic acid
Poids de la formule 158.18
Pourcentage de pureté 97%