Learn More
3-Methoxytyramine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16451576
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451576 500 mg
16431029 1 g
16419855 250 mg
16414926 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16451576 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103638
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress 3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
3-Methoxytyramine hydrochloride is an inactive metabolite of dopamine which can activate trace amine associated receptor 1 (TAAR1).
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxytyramine hydrochloride
CAS 1477-68-5
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H14ClNO2
Quantité 500 mg
Synonyme 3-O-methyl Dopamine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (490.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=C(O)C=CC(CCN)=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Poids de la formule 203.67
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation