Learn More
3-Méthyl-1,2-benzènediol, TRC
Code produit 30484033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484033 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484033 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM290505500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcatechol
CAS 488-17-5
Formule moléculaire C7 H8 O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1O
Nom IUPAC 3-méthylbenzène-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Poids de la formule 124.0524