Learn More
3-Méthyl-1,2-benzènediol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylcatechol |
| CAS | 488-17-5 |
| Formule moléculaire | C7 H8 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,2-Dihydroxy-3-methylbenzene, 2,3-Dihydroxytoluene, 2,3-Toulenediol, 3-Methyl-1,2-benzenediol, 3-Methylpyrocatechol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(O)c1O |
| Nom IUPAC | 3-méthylbenzène-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.14 |
| Poids de la formule | 124.0524 |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?