Learn More
3-méthyle-1,2-dihydropyridine-2-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10454173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10454173 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10454173 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD09405DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1003-56-1
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.128
Clé InChI MVKDNXIKAWKCCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylpyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methylpyridine, 3-methyl-2-pyridone, 3-methylpyridin-2 1h-one, 3-methyl-2-pyridinol, 2 1h-pyridinone, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridinone, unii-vm19fn4hhv, 3-methyl-2-hydroxypyridine, 3-methyl-2 1h-pyridinone
CID PubChem 70481
Nom IUPAC 3-méthyl-1H-pyridine-2-one
SMILES CC1=CC=CNC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1, 2-dihydropyridin-2-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 97%