Learn More
3-méthyl-1-(2-nitro-phényl)-pipérazine, Thermo Scientific™
Code produit 10391370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10391370 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10391370 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00087DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-methyl-1-(2-nitro-phenyl)-piperazine
CAS 398470-53-6
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H15N3O2
Numéro MDL MFCD00448002
Quantité 1 g
Synonyme 3-methyl-1-2-nitrophenyl piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl-piperazine, 3-methyl-1-2-nitro-phenyl piperazine, acmc-1aien, 1-2-nitrophenyl-3-methylpiperazine, piperazine,3-methyl-1-2-nitrophenyl
Clé InChI JLCKZYKOWUVIPC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CN(CCN1)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 3-méthyl-1-(2-nitrophényl)pipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
CID PubChem 2833123
Poids de la formule 221.26
Pourcentage de pureté 95%