Learn More
3-Methyl-1,3,5-pentanetriol (Technical Grade), TRC
Code produit 30479881
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30479881 100 mg 100mg
30483475 1 g 1g
30479749 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM320420100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7564-64-9
Formule moléculaire C6 H14 O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.17
Synonyme 3-Hydroxy-3-methylpentane-1,5-diol, 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol, NSC 361412, Petriol
Nom IUPAC 3-methylpentane-1,3,5-triol
SMILES CC(O)(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h7-9H,2-5H2,1H3
Poids de la formule 134.0943