Learn More
3-Methyl-1,3,5-pentanetriol (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-1,3,5-pentanetriol |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-6(9,2-4-7)3-5-8/h7-9H,2-5H2,1H3 |
| Poids de la formule | 134.0943 |