Learn More
3-Méthyl-1-butanethiol, TRC
Code produit 30472923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472923 1 g 1g
30481530 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30472923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2888951G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-31-1
Formule moléculaire C5H12S
Poids moléculaire (g/mol) 104.21
Synonyme 2-Methyl-4-butanethiol, 3-Methylbutanethiol, 3-Methylbutyl Mercaptan, Isoamyl Mercaptan, Isoamyl Sulfhydrate, Isopentanethiol, Isopentyl Mercaptan, Isopentylthiol, iso-Amyl Mercaptan
Nom IUPAC 3-méthylbutane-1-thiol
SMILES CC(C)CCS
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanethiol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 104.066