Learn More
3-méthyl-1-butanol, ACS, 98,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354247 1 L 1L
11455190 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036716.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.18€
    90.65€ / 1L
    Économisez 20.53€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
Point de fusion -117°C
Densité 0.809 g/mL
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Plage de pourcentage du dosage 98.5+%
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.406
Quantité 1 L
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité ACS
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-butanol