Learn More
3-méthyl-1-butanol, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10517752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10517752 500 mL Flacon en verre 500mL
10330244 1 L Flacon en verre -
10228623 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10517752 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412735000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80€
    48.65€ / 500mL
    Économisez 10.15€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
Note relative au nom 98.5%
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 130.0°C
Point d’éclair 45°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 392
Résidus après évaporation 0.003% max.
Merck Index 15, 5241
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,oils,,chloroform
Viscosité 4.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Réactif ACS
Acide titrable 0.002 meq/g max
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.