Learn More
3-méthyl-1-butanol, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15229726 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15229726 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15229726 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 451660010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
CAS 123-51-3
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 130.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentic
Formule moléculaire C5H12O
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4050 to 1.4070
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.003% max.
Merck Index 15,5241
Gravité spécifique 0.8
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, benzene, oils,, chloroform
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCO
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Viscosité 4.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté ≥98.5% (GC)
Qualité Analyse
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-1-butanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.