Learn More
3-Méthyl-1-butanol, mélange d’isomères, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393187
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11393187 2500 mL 2.50L
11373187 100 mL 100mL
11383187 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11393187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13660.0F
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 123-51-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
3-Methyl-1-butanol is used as an active ingredient in banana oil production and Kovac's reagent. It acts as an antifoaming agent. It serves as an intermediate for the manufacture of corrosion inhibitors, flotation aids, fuel and lubricating oil additives, polyvinyl chloride stabilizers, pharmaceuticals, cosmetics, plasticizers, rubber auxiliaries and paint solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-1-butanol est utilisé comme ingrédient actif dans la production d’huile de banane et comme réactif Kova′cs. Il agit comme agent antimousse. Il sert d’intermédiaire pour la fabrication d’inhibiteurs de corrosion, auxiliaire à la flottation, d’additifs pour le carburant et l’huile de lubrification, de stabilisants à base de polychlorure de vinyle, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de plastifiants, d’auxiliaires en caoutchouc et de solvants pour peinture.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool, l’éther, au benzène, au chloroforme, à l’éther de pétrole, l’acide acétique glacial, l’acétone et aux huiles.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00002934
Clé InChI PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
CID PubChem 31260
ChEBI CHEBI:15837
Nom IUPAC 3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butanol
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -117°C
Densité 0.809
Point d’ébullition 130°C to 132°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.406
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1718835
Merck Index 14,5195
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,ether,benzene,chloroform,petroleum ether,glacial acetic acid,acetone and oils.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.