Learn More
3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol, TRC
Code produit 30179398
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179398 25 mg 25mg
30179224 10 mg 10mg
30179260 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179398 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29436825MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219795-21-7
Formule moléculaire C5 D4 H8 O
Poids moléculaire (g/mol) 92.173
Synonyme 1-Butan-1,1,2,2-d4-ol, 3-methyl- (ACI), 3-Methyl-1-butan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 alcohol, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-d4, 3-Methyl-1-butanol-1,1,2,2-D4
Nom IUPAC 1,1,2,2-tetradeuterio-3-methylbutan-1-ol
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butyl-1,1,2,2-d4 Alcohol
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2
Poids de la formule 92.114