Learn More
3-méthyl-1-butyne, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460248 5 g 5g
15470248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53439.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 598-23-2 | C5H8 | 68.119 g/mol
3-Methyl-1-butyne is a terminal alkyne that under goes hydrosilylation reaction using phenylsilane. 3-Methyl-1-butyne is used as an intermediate for pharmaceuticals, in cosmetics and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-1-butyne est un alcyne terminal qui subit une réaction d’hydrosilylation en présence de phénylsilane. Le 3-méthyl-1-butyne est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et la recherche chimique.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-23-2
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.119
Numéro MDL MFCD00039853
Clé InChI USCSRAJGJYMJFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-methyl, isopentyne, isopropylacetylene, isopropyl acetylene, 3-methylbutyne, 2-methyl-3-butyne, 3-methyl-but-1-yne, 3-methyl,1-butyne
CID PubChem 69019
ChEBI CHEBI:87379
Nom IUPAC 3-méthylbut-1-yne
SMILES CC(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-butyne
Densité 0.666
Point d’ébullition 30°C
Point d’éclair −30°C (−22°F)
Formule linéaire (CH3)2CHC≡CH
Indice de réfraction 1.374
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-butyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methylbut-1-yne