Learn More
3-méthyl-1-cyclohexène, + de 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10297220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10297220 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304310250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-cyclohexene
Note relative au nom tech., 90%
CAS 591-48-0
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 104°C
Point d’éclair -3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H12
Formule linéaire C6H9CH3
Indice de réfraction 1.4425 to 1.4445
Numéro MDL MFCD00001571
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 67
Gravité spécifique 0.8
Synonyme 3-methyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 3-methyl, 3-methyl cyclohexene, 3-methyl-cyclohexene, 3-methylcyclohexene-1, 3-methylcyclohex-1-ene, acmc-1atr1
Clé InChI UZPWKTCMUADILM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCCC=C1
Nom IUPAC 3-méthylcyclohexène
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
CID PubChem 11573
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-cyclohexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.