Learn More
3-Méthyl-1-nonyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481107 5 g 5g
11491107 25 g 25g
11401117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24106.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5430-01-3 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5430-01-3
Numéro MDL MFCD00041582
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-nonyn-3-ol
Point d’ébullition 87°C to 88°C (15 mmHg)
Formule moléculaire C9H11Br
Indice de réfraction 1.443
Quantité 5 g
Beilstein 1750318
Synonyme 1-bromo-3-isopropylbenzene, 3-isopropylbromobenzene, 3-bromocumene, 3-bromoisopropylbenzene, benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl, 1-bromo-3-isopropyl-benzene, 1-bromo-3-1-methylethyl benzene, m-bromocumene, m-isopropylbromobenzene, m-bromo-isopropyl-benzene
Clé InChI GBSGGFCCQZUXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)Br
Nom IUPAC 1-bromo-3-propan-2-ylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 199.09
CID PubChem 138499
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%