Learn More
3-Méthyl-1-nonyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491107 25 g 25g
11481107 5 g 5g
11401117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24106.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5430-01-3 | C9H11Br | 199.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5430-01-3
Numéro MDL MFCD00041582
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-nonyn-3-ol
Point d’ébullition 87°C to 88°C (15 mmHg)
Formule moléculaire C10H18O
Indice de réfraction 1.443
Quantité 25 g
Beilstein 1750318
Synonyme 3-methyl-1-nonyn-3-ol, 3-methyl-1-nonyne-3-ol, 4,6'-sulfonyldiphenol, 3-methyl-l-nonyn-3-ol, acmc-20an14, 1-nonyn-3-ol, 3-methyl, 3-methyl-1-nonyn-3-ol #, ethynyl n-hexyl methyl carbinol, 3-methyl-1-nonyn-3-ol 5g
Clé InChI VQUXVWMAXIQKTQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCC(C)(C#C)O
Nom IUPAC 3-méthylnon-1-yn-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
CID PubChem 225150
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%