Learn More
3-Méthyl-1-pentène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-1-pentene |
| Point de fusion | -154°C |
| Densité | 0.67 |
| Point d’ébullition | 53°C to 54°C |
| Point d’éclair | −33°C (−27°F) |
| Odeur | Petrol-like |
| Indice de réfraction | 1.387 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Beilstein | 1719110 |
| Afficher plus |