Learn More
3Oxide de méthyl-1-phényl-2-phospholène 1, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489373
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489373 100 g 100g
11469373 5 g 5g
11479373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489373 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11792.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 707-61-9 | C11H13OP | 192.198 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide is used as a catalyst for intramolecular aza-wittig cyclization reactions and polymerization reactions. It is a reactant used for the preparation of phospha sugars and their radical bromination derivatives as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-Méthyl-1-phényl-2-phospholene1-oxide est utilisé comme catalyseur pour les réactions de cyclisation et de polymérisation intramoléculaires d’aza-Wittig. Il s’agit d’un réactif utilisé pour la préparation des sucres de phospha et de leurs dérivés de bromation radicalaire comme agents anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans les solvants polaires.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 707-61-9
Formule moléculaire C11H13OP
Poids moléculaire (g/mol) 192.198
Numéro MDL MFCD00014518
Clé InChI YMKWWHFRGALXLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole 1-oxide, 1h-phosphole, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1h-phosphole 1-oxide, 2-phospholene, 3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide, 2,3-dihydro-4-methyl-1-phenyl-1h-phosphole, 1-oxide, 4-methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1$l^ 5-phosphole 1-oxide, 3-methyl-1-phenyl-4,5-dihydro-1??-phosphol-1-one, 2-phospholene, 1-oxide
CID PubChem 69722
Nom IUPAC 4-méthyle-1-phényl-2,3-dihydro-1 $l^{5}-phosphole 1-oxide
SMILES CC1=CP(=O)(CC1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene 1-oxide
Point de fusion 60°C to 65°C
Point d’ébullition 173°C to 174°C (0.7 mmHg)
Odeur Unpleasant
Quantité 100 g
Beilstein 609223
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in polar solvents.
Poids de la formule 192.19
Pourcentage de pureté 94%