Learn More
3-méthyl-1-phényl-2-pyrazoline-5-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499083 100 g 100g
11409093 500 g 500g
11419093 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499083 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11161.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one used as reagent for detection of reducing carbohydrates by ESI/MALDI -MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-1-phényl-2-pyrazoline-5-one est utilisé comme réactif pour la détection des glucides réducteurs par ESI/MALDI-MS.
Solubilité
Soluble dans l’eau (3,3 g/L).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-25-8
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.203
Numéro MDL MFCD00003138
Clé InChI QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
CID PubChem 4021
ChEBI CHEBI:31530
Nom IUPAC 5-méthyl-2-phényl-4H-pyrazol-3-one
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Point de fusion 127°C to 131°C
Densité 1.12
Point d’ébullition 191°C (17 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 609575
Merck Index 14,6713
Informations sur la solubilité Soluble in water(3.3g/L).
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one