Learn More
3-méthyl-1-phényl-2-pyrazolin-5-one 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10081340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081340 5 g Flacon en verre 5g
10183460 100 g Flacon en verre 100g
10755221 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127460050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 89-25-8 | C10H10N2O | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-25-8
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Numéro MDL MFCD00003138
Clé InChI QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme edaravone, 3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, norphenazone, radicut, 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, developer z, methylphenylpyrazolone, norantipyrine, c.i. developer 1, phenylmethylpyrazolone
CID PubChem 4021
ChEBI CHEBI:31530
Nom IUPAC 5-méthyl-2-phényl-4H-pyrazol-3-one
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 127.0°C to 131.0°C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 287.0°C (265.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 24, 20
Merck Index 15, 6802
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and benzene,insoluble in ether,soluble in acids
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.