Learn More
3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 95%, Maybridge
Code produit 10092343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10092343 Flacon en verre ambré ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10092343 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00084DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 31230-17-8
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H7N3
Numéro MDL MFCD00051640
Quantité 1 g
Synonyme 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
Clé InChI FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Nom IUPAC 5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Poids moléculaire (g/mol) 97.121
CID PubChem 93146
Poids de la formule 97.12
Pourcentage de pureté 95%