Learn More
3-Methyl-1H-pyrazole-1-carboxamide, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11429110
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429110 100 g 100g
11409110 5 g 5g
11419110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429110 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14584.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-50-7
Formule moléculaire C5H7N3O
Poids moléculaire (g/mol) 125.131
Numéro MDL MFCD00020735
Clé InChI PNZZQMXKKNDHNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1h-pyrazole-1-carboxamide, 3-methyl-1-pyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide, 3 or 5-methyl, 3-methylpyrazolecarboxamide, 1h-pyrazole-1-carboxamide,3-methyl
CID PubChem 242452
Nom IUPAC 3-méthylpyrazole-1-carboxamide
SMILES CC1=NN(C=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1H-pyrazole-1-carboxamide
Point de fusion 123°C to 127°C
Quantité 100 g
Beilstein 115536
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté ≥98%