Learn More
3-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485277 250 mg 250mg
15475277 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32547.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112758-40-4 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112758-40-4
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD01313822
Clé InChI NWDMGTFNIOCVDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, pubchem16065, acmc-1brby, 4-formyl-3-methylpyrazole
CID PubChem 2760056
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C=O)C=NN1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Quantité 250 mg
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 97%