Learn More
Acide 3-méthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496338 1 g 1g
15406348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59899.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 402-61-9 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid is a potent and selective D-amino acid oxidase (DAO) (also known as DAAO, DAMOX and OXDA) inhibitor that protects DAO cells from oxidative stress induced by D-Serine. 3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid specifically prevents formalin-induced tonic pain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-méthylpyrazole-5-carboxylique est un inhibiteur puissant et sélectif de la D-amino-oxydase (DAO) (également appelé DAAO, DAMOX et OXDA) qui protège les cellules de DAO du stress oxydatif induit par la D-Serine. L’acide 3-méthylpyrazole-5-carboxylique empêche spécifiquement la douleur tonique induite par la formaline.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-61-9
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.115
Numéro MDL MFCD00462235
Clé InChI WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
CID PubChem 9822
ChEBI CHEBI:74739
Nom IUPAC Acide 5-méthyle-1H-pyrazole-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 236°C to 240°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%