Learn More
3-Méthyle-1 H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361347 25 g 25g
11351347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01618.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1453-58-3 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1453-58-3
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005240,MFCD08685900
Clé InChI XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15073
Nom IUPAC 5-methyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1H-pyrazole
Densité 1.02
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.496
Quantité 25 g
Beilstein 1454
Synonyme 3-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl, 5-methylpyrazole, 3 5-methylpyrazole, pyrazole, 5-methyl, 1h-pyrazole,5-methyl, 1h-pyrazole, 5-methyl, pyrazole, 3-methyl, unii-w7ku1rro6u
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté 97%