Learn More
Chlorhydrate d’hydrazone 3-Méthyl-2-benzothiazolinone hydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate is used in the synthesis of benzothiazolium azo dyes. It is a chromogenic reagent used for the determination of cholesterol, benzodiazepines and enzyme activity. As an electrophilic coupling reagent, it is used in the spectrophotometric determination of chloramine-B (CAB) and other residual chlorine content in various environmental water samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-Méthyl-2-benzothiazolinone hydrochlorure d’hydrazone hydrate est utilisé dans la synthèse des colorants azoïques de benzothiazolium. Il s’agit d’un réactif chromogène utilisé pour la détermination du cholestérol, des benzodiazépines et de l’activité enzymatique. En tant que réactif de couplage électrophile, il est utilisé dans la détermination spectrophotométrique de la chloramine-B (CAB) et d’autres teneurs en chlore résiduel dans divers échantillons d’eau environnementaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate |
| Point de fusion | ∼275°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 3571041 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Poids de la formule | 215.71 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.