Learn More
Monohydrate de chlorhydrate d’hydrazine 3-Méthyl-2-benzothiazolinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368663 50 g Flacon en verre 50g
10789901 10 g Flacon en verre 10g
15199283 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414020500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38894-11-0 | HCl·H2O | 233.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38894-11-0
Formule moléculaire HCl·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Numéro MDL MFCD00149370
Clé InChI IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonyme 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
CID PubChem 6508671
Nom IUPAC (E)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;hydrate;chlorhydrate
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 270.0°C to 276.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 8% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Sensibilité (to hydroxyl groups) Passes Test
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 233.72
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.