Code produit 10789901
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
Quantité
Conditionnement
Conditionnement
10789901
10 g
Flacon en verre
10g
10368663
50 g
Flacon en verre
50g
15199283
250 g
Flacon en verre
250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit
10789901
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
414020100
111.00€ 91.65€ / 10g Économisez 19.35€ 17% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026Connectez-vous pour voir le stock disponible
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
CAS: 38894-11-0 | HCl·H2 O | 233.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS
38894-11-0
Formule moléculaire
HCl·H2 O
Poids moléculaire (g/mol)
233.72
Numéro MDL
MFCD00149370
Clé InChI
IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonyme
2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
CID PubChem
6508671
Nom IUPAC
(E)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;hydrate;chlorhydrate
SMILES
CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
% min. CAS
97.5
% max. CAS
100.0
Point de fusion
270.0°C to 276.0°C
Couleur
Blanc
Perte à la dessiccation
8% max.
Spectre IR
Authentique
Plage de pourcentage du dosage
97.5% min. (HPLC)
Conditionnement
Flacon en verre
Quantité
10 g
Sensibilité
(to hydroxyl groups) Passes Test
Informations sur la solubilité
Solubility in water: soluble
Poids de la formule
233.72
Pourcentage de pureté
98%
Forme physique
Poudre cristalline et/ou morceaux
Show More
Show Less
Product Identifier
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Signal Word
Hazard Category
Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?