Learn More
3-méthyle-2-monohydrate d’hydrazone de benzothiazolinone, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472436 5 g 5g
15482436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56061.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.51€
    57.65€ / 5g
    Économisez 11.86€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38894-11-0 | C8H12ClN3OS | 233.714 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif pour la détermination spectrophotométrique des aldéhydes aliphatiques et pour la détermination d’hexosamines dans les glycosaminoglycanes. Elle est incorporée dans une nouvelle réaction de couleur peroxydase. Il s’agit également d’un réactif pour la détermination spectrophotométrique des traces de sélénium (IV) dans les échantillons environnementaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38894-11-0
Formule moléculaire C8H12ClN3OS
Poids moléculaire (g/mol) 233.714
Numéro MDL MFCD00149370
Clé InChI IYXXQOGEFHAQGU-PIHABLKOSA-N
Synonyme 2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hcl monohydrate, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride hydrate, e-3-methyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene hydrazine hydrate hydrochloride, e-2-hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo d thiazole hydrochloride hydrate, 2z-2-hydrazinylidene-3-methyl-1,3-benzothiazole hydrate hydrochloride
CID PubChem 6508671
Nom IUPAC (E)-(3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;hydrate;chlorhydrate
SMILES CN1C2=CC=CC=C2SC1=NN.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Point de fusion 270°C to 274°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4722243
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 233.72 (215.70 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.