Learn More
Chlorhydrate d'hydrazone de 3-méthyl-2-benzothiazolinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride |
| CAS | 4338-98-1 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N3 S . Cl H |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | (3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.703 |
| Poids de la formule | 215.028 |