Learn More
3-méthyl-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440358
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440358 1000 mL 1000mL
11450358 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24527.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 563-80-4 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-butanone is used for synthesis of heterocyclic compounds and important intermediate of medicine. It is used as an industrial solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-méthyl-2-butanone est utilisée pour la synthèse de composés hétérocycliques et d’importants intermédiaires de la médecine. Il est utilisé comme solvant industriel.
Solubilité
Soluble dans l’eau (8,21 mg/ml à 20°C), l’éther, l’alcool, l’acétone et l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-80-4
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00008919
Clé InChI SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
CID PubChem 11251
Nom IUPAC 3-methylbutan-2-one
SMILES CC(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butanone
Point de fusion -92°C
Densité 0.805
Point d’ébullition 94°C to 95°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.388
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN2397
Beilstein 1071238
Merck Index 14,6090
Informations sur la solubilité Soluble in water (8.21mg/ml at 20°C),ether,alcohol,acetone,and ethanol.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methyl-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl isopropyl ketone