Learn More
3-Methyl-2-butanone, puriss, ≥98.5% (GC), Honeywell™
Code produit 15695890 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15695890 100 mL Flacon en verre 100mL
15605900 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15695890 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 59600100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 563-80-4
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00008919
Clé InChI SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-butanone, methyl isopropyl ketone, isopropyl methyl ketone, 2-acetylpropane, 2-butanone, 3-methyl, methyl butanone-2, mipk, 3-methylbutanone, ketone, isopropyl methyl, 2-methyl-3-butanone
CID PubChem 11251
Nom IUPAC 3-methylbutan-2-one
SMILES CC(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-butanone
Point de fusion -92°C
Couleur Incolore
Densité 0.805g/mL at 25°C
Point d’ébullition 94°C to 95°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCOCH3
Indice de réfraction 1.388
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2397
Beilstein 1071238
Poids de la formule 86.13g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5% (GC)