Learn More
3-Méthyl-2-butanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methyl-2-butanone |
| CAS | 563-80-4 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O |
| Quantité | 250 mL |
| Synonyme | 2-Butanone, 3-methyl-, 3-Methyl-2-butanone, 2-Acetylpropane, 2-Methylbutan-3-one, Isopropyl methyl ketone, MIPK, Methyl isopropyl ketone, NSC 9379 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 3-méthylbutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |