Learn More
3-méthyl-2-buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403107
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403107 25 g 25g
11413107 100 g 100g
11423107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11403107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16089.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 556-82-1 | C5H10O | 86.13 g/mol
3-Methyl-2-buten-1-ol is used as a reagent for protection of carboxylic acids as their 3-methyl-2-buten-1-yl (Prenyl) esters. It is also used in perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-méthyl-2-butène-1-ol est utilisé comme réactif pour la protection des acides carboxyliques comme leurs prénylesters 3-méthyl-2-butène-1-yliques. Elle est également utilisée en parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (170 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-82-1
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00002916
Clé InChI ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-2-buten-1-ol, prenol, 3,3-dimethylallyl alcohol, 2-buten-1-ol, 3-methyl, prenyl alcohol, 3-methyl-2-butenol, dimethylallyl alcohol, 3-methyl-2-butenyl alcohol, 3-methylcrotyl alcohol, 3-methyl-2-butene-1-ol
CID PubChem 11173
ChEBI CHEBI:16019
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-en-1-ol
SMILES CC(C)=CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-buten-1-ol
Densité 0.86
Point d’ébullition 139°C to 140°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1633479
Informations sur la solubilité Soluble in water (170g/L at 20°C).
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥98%